Imprimer
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110463-1G OR110463-250MG OR110463-5G
APOSOR110463-1GEA 98.6 EUR
APOSOR110463-1G APOSOR110463-250MG APOSOR110463-5G
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrClO₂
Point de fusion: 64…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202648
Numéro CAS: 116795-47-2