Imprimer
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 7-Bromo-5-methylbenzofuran
OR110462-1G OR110462-250MG OR110462-5G
APOSOR110462-1GEA 183 EUR
APOSOR110462-1G APOSOR110462-250MG APOSOR110462-5G
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Formule: C₉H₇BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11877828
Numéro CAS: 35700-48-2