Imprimer
Methyl [4-(3-oxobutyl)phenoxy]acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110461-1G OR110461-5G
APOSOR110461-1GEA 87 EUR
APOSOR110461-1G APOSOR110461-5G
Methyl [4-(3-oxobutyl)phenoxy]acetate
Methyl [4-(3-oxobutyl)phenoxy]acetate
Formule: C₁₃H₁₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09933374
Numéro CAS: 78069-49-5