Imprimer
3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-2-buten-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110455-1G OR110455-5G
APOSOR110455-1GEA 89.9 EUR
APOSOR110455-1G APOSOR110455-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-2-buten-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-2-buten-1-one
Formule: C₁₀H₁₃NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791167
Numéro CAS: 112677-16-4