Imprimer
5-Hydroxy-1-indanone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11045-5G OR11045-10G OR11045-1G
APOSOR11045-5GEA 31.9 EUR
APOSOR11045-5G APOSOR11045-10G APOSOR11045-1G
5-Hydroxy-1-indanone 97%
5-Hydroxy-1-indanone
Formule: C9H8O2
Point de fusion: 185…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00857527
Numéro CAS: 3470-49-3