Imprimer
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110442-1G OR110442-5G
APOSOR110442-1GEA 66.7 EUR
APOSOR110442-1G APOSOR110442-5G
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Point de fusion: 126…129 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01578324
Numéro CAS: 39974-94-2