Imprimer
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR11043-100G OR11043-25G
APOSOR11043-100GEA 26.1 EUR
APOSOR11043-100G APOSOR11043-25G
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-one
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₁₀O
Poids moléculaire: 146.19 g/mol
Point d'ébullition: 127 °C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.096 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001688
Numéro CAS: 529-34-0