Imprimer
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
OR110419-10G OR110419-5G OR110419-25G OR110419-100G
APOSOR110419-10GEA 24.8 EUR
APOSOR110419-10G APOSOR110419-5G APOSOR110419-25G APOSOR110419-100G
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Formule: C₉H₁₀O₃
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Point de fusion: 46…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009984
Numéro CAS: 6908-41-4