Imprimer
2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110415-1G OR110415-10G OR110415-5G
APOSOR110415-1GEA 85.9 EUR
APOSOR110415-1G APOSOR110415-10G APOSOR110415-5G
2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₉H₇BrN₂O
Point de fusion: 107…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00491620
Numéro CAS: 41421-03-8