Imprimer
6-Chloro-2-Methyl-4-Pyrimidinol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-Chloro-4-hydroxy-2-methylpyrimidine, 6-Chloro-2-methylpyrimidin-4(1H)-one
OR110379-1G OR110379-5G
APOSOR110379-1GEA 139 EUR
APOSOR110379-1G APOSOR110379-5G
6-Chloro-2-Methyl-4-Pyrimidinol
6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Formule: C₅H₅ClN₂O
Point de fusion: 206…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00030773
Numéro CAS: 17551-52-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III