Imprimer
5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110376-1G OR110376-100MG
APOSOR110376-1GEA 84.1 EUR
APOSOR110376-1G APOSOR110376-100MG
5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
Formule: C₆H₄ClNO₂
Poids moléculaire: 157.56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972384
Numéro CAS: 627501-18-2