3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅BrN₂O Point de fusion: 207…210 °C (subl.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14583145 Numéro CAS: 1004550-20-2 |