Imprimer
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR11025-25G OR11025-100G
APOSOR11025-25GEA 102 EUR
APOSOR11025-25G APOSOR11025-100G
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₆BNO₂
Poids moléculaire: 205.06 g/mol
Point de fusion: 153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319051
Numéro CAS: 181219-01-2