Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110222-1G OR110222-250MG OR110222-500MG OR110222-2.5G
APOSOR110222-1GEA 236 EUR
APOSOR110222-1G APOSOR110222-250MG APOSOR110222-500MG APOSOR110222-2.5G
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₅N₃O₂
Point de fusion: 231…233 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09994697
Numéro CAS: 64951-11-7