Imprimer
3-(2,4-Dimethylphenyl)-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110210-1G OR110210-5G
APOSOR110210-1GEA 92.8 EUR
APOSOR110210-1G APOSOR110210-5G
3-(2,4-Dimethylphenyl)-1H-pyrazole
3-(2,4-Dimethylphenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505059
Numéro CAS: 154258-67-0