Imprimer
Ethyl 3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110207-1G OR110207-5G
APOSOR110207-1GEA 65.4 EUR
APOSOR110207-1G APOSOR110207-5G
Ethyl 3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505028
Numéro CAS: 1216708-87-0