Imprimer
Ethyl-3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110198-1G OR110198-5G
APOSOR110198-1GEA 102 EUR
APOSOR110198-1G APOSOR110198-5G
Ethyl-3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrClN₂O₂
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06496148
Numéro CAS: 861208-16-4