Imprimer
Ethyl-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110195-1G OR110195-5G
APOSOR110195-1GEA 46.4 EUR
APOSOR110195-1G APOSOR110195-5G
Ethyl-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl-5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791163
Numéro CAS: 25785-09-5