Imprimer
Ethyl 3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR110192-5G OR110192-25G
APOSOR110192-5GEA 88.6 EUR
APOSOR110192-5G APOSOR110192-25G
Ethyl 3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂S
Point de fusion: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661903
Numéro CAS: 34761-09-6