Imprimer
Methyl-3-[(3-chloro-2-formylphenyl)thio]propanoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110188-1G OR110188-5G
APOSOR110188-1GEA 151 EUR
APOSOR110188-1G APOSOR110188-5G
Methyl-3-[(3-chloro-2-formylphenyl)thio]propanoate
Methyl-3-[(3-chloro-2-formylphenyl)thio]propanoate
Formule: C₁₁H₁₁ClO₃S
Poids moléculaire: 258.73 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100102
Numéro CAS: 1215582-82-3