Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl benzo[d]oxazole-7-carboxylate
Formule:
C₉H₇NO₃ Point de fusion: 114…116 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11042246 Numéro CAS: 1086378-35-9 |