Imprimer

Ethyl-2-amino-5-methylbenzoate

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Ethyl 2-amino-5-methylbenzoate

OR110167-1G OR110167-5G
APOSOR110167-1GEA 0 EUR
APOSOR110167-1G APOSOR110167-5G
Ethyl-2-amino-5-methylbenzoate
5-Méthylanthranilate d'éthyle
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115547
Numéro CAS: 58677-05-7

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR