Imprimer
5-Méthylanthranilate de méthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110165-5G OR110165-25G
APOSOR110165-5GEA 21.9 EUR
APOSOR110165-5G APOSOR110165-25G
5-Méthylanthranilate de méthyle
5-Méthylanthranilate de méthyle
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point de fusion: 55…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234606
Numéro CAS: 18595-16-9