Imprimer
4-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110146-10G OR110146-1G OR110146-5G
APOSOR110146-10GEA 0 EUR
APOSOR110146-10G APOSOR110146-1G APOSOR110146-5G
4-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
4-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085164
Numéro CAS: 23351-07-7