4-Chloro-N-phenylbutyramide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Chloro-N-phenylbutanamide
Formule:
C₁₀H₁₂ClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01357318 Numéro CAS: 7578-45-2 |