Imprimer
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 4-Hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
OR11014-25G OR11014-5G OR11014-100G
APOSOR11014-25GEA 46.4 EUR
APOSOR11014-25G APOSOR11014-5G APOSOR11014-100G
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₇BO₃
Poids moléculaire: 220.08 g/mol
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093756
Numéro CAS: 269409-70-3