Imprimer
2-Butyl-6-nitrobenzoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110139-10G OR110139-1G OR110139-5G
APOSOR110139-10GEA 372 EUR
APOSOR110139-10G APOSOR110139-1G APOSOR110139-5G
2-Butyl-6-nitrobenzoxazole
2-Butyl-6-nitrobenzoxazole
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663809
Numéro CAS: 886360-96-9