Imprimer
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110132-10G OR110132-1G OR110132-5G
APOSOR110132-10GEA 458 EUR
APOSOR110132-10G APOSOR110132-1G APOSOR110132-5G
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Formule: C₁₂H₁₇I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052173
Numéro CAS: 5122-20-3