3-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₁₇BO₃ Point de fusion: 94…98 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093755 Numéro CAS: 214360-76-6 |