Imprimer
(4-Amino-3-bromophenyl)acetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(4-Amino-3-bromophenyl)acetonitrile
OR110126-1G OR110126-250MG OR110126-500MG OR110126-2.5G OR110126-5G
APOSOR110126-1GEA 102 EUR
APOSOR110126-1G APOSOR110126-250MG APOSOR110126-500MG APOSOR110126-2.5G APOSOR110126-5G
(4-Amino-3-bromophenyl)acetonitrile
(4-Amino-3-bromophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275180
Numéro CAS: 882855-96-1