Imprimer
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
OR11012-1G OR11012-5G
APOSOR11012-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11012-1G APOSOR11012-5G
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₇BO₃
Poids moléculaire: 220.08 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093754
Numéro CAS: 269409-97-4