Imprimer
4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110076-1G OR110076-5G
APOSOR110076-1GEA 279 EUR
APOSOR110076-1G APOSOR110076-5G
4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₈H₁₀Br₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12079183
Numéro CAS: 107784-73-6