Imprimer
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid
OR110036-1G OR110036-5G OR110036-25G
APOSOR110036-1GEA 21.9 EUR
APOSOR110036-1G APOSOR110036-5G APOSOR110036-25G
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₁NO₃
Poids moléculaire: 181.1885 g/mol
Point de fusion: 193…195 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00181810
Numéro CAS: 6049-54-3