5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N-(5-Hydroxypentyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(5-Hydroxypentyl)carbamate, tert-Butyl (5-hydroxypentyl)carbamate, N-Boc-5-aminopentanol, 5-(Boc-amino)-1-pentanol
Formule:
C₁₀H₂₁NO₃ Densité: 1 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 109 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01862955 Numéro CAS: 75178-90-4 |