Imprimer
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Ethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, Ethyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR10987-25G OR10987-5G
APOSOR10987-25GEA 258 EUR
APOSOR10987-25G APOSOR10987-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₁BO₄
Poids moléculaire: 276.136 g/mol
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03453660
Numéro CAS: 269409-99-6