4-Iodobenzoate d'éthyle 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 4-iodobenzoate, 4-Iodobenzoic acid ethyl ester
Formule:
C₉H₉IO₂ Point d'ébullition: 281…283 °C Densité: 1,65 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017344 Numéro CAS: 51934-41-9 |