Imprimer
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,7-Diaza-1,9-nonanediamine, N1,N1'-(Propane-1,3-diyl)bis(ethane-1,2-diamine), 1,4,8,11-Tetraazaundecane
OR10977-25G OR10977-5G OR10977-100G
APOSOR10977-25GEA 60.9 EUR
APOSOR10977-25G APOSOR10977-5G APOSOR10977-100G
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Formule: C₇H₂₀N₄
Point d'ébullition: 280 °C
Densité: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008174
Numéro CAS: 4741-99-5
UN: 2735
ADR: 8,III