Imprimer
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10970-1G OR10970-5G OR10970-250MG
APOSOR10970-1GEA 0 EUR
APOSOR10970-1G APOSOR10970-5G APOSOR10970-250MG
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066226
Numéro CAS: 16251-45-9