Imprimer
Alcool 2-aminobenzylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
OR10943-250G OR10943-50G
APOSOR10943-250GEA 116 EUR
APOSOR10943-250G APOSOR10943-50G
Alcool 2-aminobenzylique
Alcool 2-aminobenzylique
Formule: C₇H₉NO
Poids moléculaire: 123.15 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C/10mmHg
Point de fusion: 81…84 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007749
Numéro CAS: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7