Imprimer
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 15-Crown-5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
OR10918-100G OR10918-25G OR10918-5G
APOSOR10918-100GEA 109 EUR
APOSOR10918-100G APOSOR10918-25G APOSOR10918-5G
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane 98%
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
Formule: C₁₀H₂₀O₅
Poids moléculaire: 220.27 g/mol
Point d'ébullition: 150…155 °C
Point de fusion: -20
Densité: 1.109 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005110
Numéro CAS: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6