Imprimer
5-Chloro-2-nitrobenzaldéhyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1091-100G OR1091-25G OR1091-5G
APOSOR1091-100GEA 92.8 EUR
APOSOR1091-100G APOSOR1091-25G APOSOR1091-5G
5-Chloro-2-nitrobenzaldéhyde
5-Chloro-2-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClNO₃
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007289
Numéro CAS: 6628-86-0
EINECS: 229-614-9