Imprimer
3,4-Dichlorobenzaldéhyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR10905-100G OR10905-25G
APOSOR10905-100GEA 88.6 EUR
APOSOR10905-100G APOSOR10905-25G
3,4-Dichlorobenzaldéhyde 97%
3,4-Dichlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 247…248 °C
Point de fusion: 39…42 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003351
Numéro CAS: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
UN: 1759
ADR: 8,III