Imprimer

2-Methylallylamine 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

OR10897-5G OR10897-25G
APOSOR10897-5GEA 114 EUR
APOSOR10897-5G APOSOR10897-25G
2-Methylallylamine 98%
2-Methylallylamine
Formule: C₄H₉N
Point d'ébullition: 78 °C
Densité: 0,78 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: –28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00053646
Numéro CAS: 2878-14-0
EINECS: 220-724-2
UN: 1993
ADR: 3,II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR