Imprimer
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Methylsulphonylamino)phenylacetic Acid
OR10894-1G OR10894-5G
APOSOR10894-1GEA 174 EUR
APOSOR10894-1G APOSOR10894-5G
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid 97+%
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid
Formule: C₉H₁₁NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411195
Numéro CAS: 56205-88-0
UN: 1759
ADR: 8,III