Imprimer
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10859-10G OR10859-1G OR10859-5G
APOSOR10859-10GEA 287 EUR
APOSOR10859-10G APOSOR10859-1G APOSOR10859-5G
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine 97%
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Point d'ébullition: 83…88 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209557
Numéro CAS: 102308-32-7