2,4-Dibromothiophène, grade Technique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₂Br₂S Point d'ébullition: 215 °C Densité: 2,157 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00043889 Numéro CAS: 3140-92-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |