Imprimer
2-Chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethyl 2-chloro-2-ethoxyacetate, Ethyl chloro(ethoxy)acetate
OR10840-5G OR10840-1G
APOSOR10840-5GEA 0 EUR
APOSOR10840-5G APOSOR10840-1G
2-Chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester
2-Chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester
Formule: C₆H₁₁ClO₃
Point d'ébullition: 81…82 °C/12mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043953
Numéro CAS: 34006-60-5
EINECS: 251-786-9
UN: 1760
ADR: 8,III