Imprimer
3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(1-(Phenylsulphonyl)-1H-pyrrol-3-yl)ethanone
OR10821-1G OR10821-5G
APOSOR10821-1GEA 0 EUR
APOSOR10821-1G APOSOR10821-5G
3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
Formule: C₁₂H₁₁NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067752
Numéro CAS: 81453-98-7