Imprimer
4-Chloro-2-iodoaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR1082-100G OR1082-25G OR1082-10G
APOSOR1082-100GEA 81.2 EUR
APOSOR1082-100G APOSOR1082-25G APOSOR1082-10G
4-Chloro-2-iodoaniline
4-Chloro-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅ClIN
Point de fusion: 39…43 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863737
Numéro CAS: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III