Imprimer
Tri(2-furyl)phosphine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10819-1G OR10819-250MG
APOSOR10819-1GEA 36.4 EUR
APOSOR10819-1G APOSOR10819-250MG
Tri(2-furyl)phosphine
Tri(2-furyl)phosphine
Formule: C₁₂H₉O₃P
Point d'ébullition: 136 °C/4mmHg
Point de fusion: 59…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151857
Numéro CAS: 5518-52-5